Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane

Fournisseur: Molekula

MOLE19502189-500GEA 0 EUR InStock
MOLE19502189-500G
2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane
2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane


Formule: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 197,07 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000214
Numéro CAS: 2032-35-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité