2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
003454-100G 003454-250G 003454-50G
FLUO003454-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003454-100G FLUO003454-250G FLUO003454-50G
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH(OCH₃)₂
MW: 169,02 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (1013 hPa)
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000213
Numéro CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité