Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyraldéhyde ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aldéhyde butyrique

A18243.0FEA 83.6 EUR InStock
A18243.0F
Butyraldéhyde ≥98%
Butyraldéhyde


Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,80
Point d'éclair: –11 °C (–12 °F)
Numéro MDL: MFCD00007023
Numéro CAS: 123-72-8
ONU: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité