Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodécanal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.18677.0100EA 68.4 EUR InStock
8.18677.9999 8.18677.0100
Dodécanal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dodécanal


Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 112-54-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 184.32 g/mol
Boiling Point 237 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 300 hPa (50 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité