Acétaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: EthanalAldéhyde acétique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00004.9999EA 0 EUR InStock
8.00004.9999 8.00004.1000 8.00004.9150 8.00004.9020 8.00004.9021 8.00004.9022 8.00004.0500 8.00004.0501 8.00004.2500
Acétaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétaldéhyde
Formule: CH₃CHO
MW: 44,05 g/mol
Point d'ébullition: 20,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –27 °C
Numéro MDL: MFCD00006991
Numéro CAS: 75-07-0
ONU: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/08/718608.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité