Hexanal 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
151850010 151855000 151850025
ACRO151850010EA 220 EUR InStock
ACRO151850010 ACRO151855000 ACRO151850025
Hexanal 96% stabilisé
Hexanal
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 130…131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.815 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007027
Numéro CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
ONU: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml
GC ≥95 %
Stabilizer 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤10 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité