Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aldéhyde pélargonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention
Synonyms: Nonanal

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.07166.0050EA 44.9 EUR InStock
8.07166.9999 8.07166.0050
Aldéhyde pélargonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aldéhyde pélargonique


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007030
Numéro CAS: 124-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.24 g/mol
Boiling Point 93 °C (31 hPa)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité