Valéraldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aldéhyde valérique
B21389.0BEA 74.1 EUR InStock
B21389.0B B21389.30
Valéraldéhyde ≥97%
Valéraldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0,810
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007026
Numéro CAS: 110-62-3
ONU: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9902
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité