Desiccators
Fournisseur: Brand
BRND65238EA 358 EUR InStock
BRND65238 BRND65243 BRND65231
Desiccators
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
Borosilicate glass 3.3 with precisely ground flat flanges.
  • Base ring surface is studded to improve stability and help prevent cracks
  • Interchangeable lid
Brides plates rodées avec précision.
Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket and interchangeable stopcock.
Certifications: DIN 12491
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité