Préfiltres en fibre de verre, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALGDS0281-7500EA 159 EUR InStock
NALGDS0281-7500 513-2811 513-2812
Préfiltres en fibre de verre, Nalgene®
Filtres Filtres de fibres de verre
Increase filtration speed and throughput of highly viscous or heavily particulated solutions by using these glass fiber prefilter discs in combination with any Nalgene™ MF75 filter units or bottle top filters.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité