Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valéraldéhyde

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Aldéhyde valérique

ROTH9442.1EA 0 EUR InStock
ROTH9442.1
Valéraldéhyde
Valéraldéhyde


Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Numéro MDL: MFCD00007026
Numéro CAS: 110-62-3
ONU: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10040
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité