Aldéhyde propionique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propanal
131510010 131510025 131510250 131510100
ACRO131510010EA 59.4 EUR InStock
ACRO131510010 ACRO131510025 ACRO131510250 ACRO131510100
Aldéhyde propionique 97%
Aldéhyde propionique
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.798 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007020
Numéro CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
ONU: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité