Aldéhyde propionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propanal
A16146.0J A16146.AP A16146.AU
A16146.0JEA 182 EUR InStock
A16146.0J A16146.AP A16146.AU
Aldéhyde propionique ≥97%
Aldéhyde propionique
Purity: 97% CAS No.: 123-38-6 Molecular Formula: CH3CH2CHO Formula Weight: 58.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) Refractive Index: 1.3620 Odour: Pungent Melting Point: -81° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 506010 Merck Reference: 14,7823 UN No.: 1275 MDL No.: MFCD00007020
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.81
Point d'éclair: –40 °C (–40 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007020
Numéro CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
ONU: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7823
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité