Acétonitrile 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
149520010 149520025 149520250 149520050
ACRO149520010EA 118 EUR InStock
ACRO149520010 ACRO149520025 ACRO149520250 ACRO149520050
Acétonitrile 99+%, très pur
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.781 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité