Acétonitrile 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
258560010 258560025 258560250
ACRO258560010EA 152 EUR InStock
ACRO258560010 ACRO258560025 ACRO258560250
Acétonitrile 99.5% pour analyses
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.781 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Sodium (Na) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤2 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.005 %
Free alkali (NH3) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité