Acétonitrile ≥99.9%, BAKER ANALYZED® HPLC, Ultra Gradient pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
9017.2500EA 347 EUR InStock
9017.2500 9017.1000 9017.5000 9017-413
Acétonitrile ≥99.9%, BAKER ANALYZED® HPLC, Ultra Gradient pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Chromatography Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs
Assay (by GC) min. 99.9 %
Appearance passes test
Distilling Range 80-82°C min. 95%
Identity (by IR) passes test
Transmittance 240 nm - 420 nm min. 98 %
Water (H2O) max. 0.01 %
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Measured at 450 nm max. 0.3
Gradient Elution Test (PAH Suitability test) Ultraviolet Absorbance (a.u.)
at 254 nm max. 0.0005
Fluorescence (in ppb, measured as Benzo(a)Pyrene at EX/Em=280nm/Total Emission max. 0.5
at 210 nm max. 0.002
Limits of Impurities:
Residue after Evaporation max. 1 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0008
Titrable Base (meq/g) max. 0.0006
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.05
at 220 nm max. 0.01
at 254-400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité