Acétonitrile ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
Conditionné dans l'eau.
9255-03EA 611.89 EUR InStock
9255-88 9255-03 9255-02
Acétonitrile ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00071
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité