Étiquettes, close-it food & pharma
Fournisseur: BURKLE
5303-2017 5303-2018 5303-3018 5303-3017 5303-2020 5303-2023 5303-2021 5303-2022 5303-3020 5303-3022 5303-3021 5303-3023 9990-8075
312-0073EA 109 EUR InStock
312-0073 312-0074 312-0076 312-0075 312-0094 312-0097 312-0095 312-0096 312-0098 312-0100 312-0099 312-0101 BURK9990-8075
Étiquettes, close-it food & pharma
Étiquettes
Étiquettes de contrôle, adhésives approuvées, pour une utilisation sur les denrées alimentaires. La résistance de l'adhésif est presque aussi importante que celle de l'étiquette close-it food & pharma classique. Les étiquettes close-it food & pharma sont équipées d'une couche d'aluminium qui fait office de barrière.
  • Pouvoir d'adhésion élevée
  • Inscriptibles
  • L'adhésif est conforme aux FDA et directives européennes relatives aux denrées alimentaires
Elles sont adaptées à l'échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, voire des produits surgelés. En résumé, elles conviennent à toutes les applications où la propreté joue un rôle primordial.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité