Acétonitrile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
EHERC10021000EA 38.7 EUR InStock
EHERC10021000
Acétonitrile
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00071
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité