Connecteurs pour tuyaux, avec valve, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6177-0250 6177-0375
NALG6177-0250EA 109 EUR InStock
NALG6177-0250 NALG6177-0375
Connecteurs pour tuyaux, avec valve, Nalgene®
Raccords et connecteurs
PP, beige.
  • Fluid flow stops when fitting halves are separated
  • Designed for one-handed quick disconnect with flexible tubing
  • Provides a leakproof† connection between two tubes, but may require clamps
Maintain the integrity of transfer liquids. The barbed fitting on each end and internal valve in the middle, which seals when the fittings are removed, are ideal for use in developing in-house fluid transfer systems.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité