Agitateur magnétique à bonbonne, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALGDS2227-0020EA 699 EUR InStock
NALGDS2227-0020
Agitateur magnétique à bonbonne, Nalgene®
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Pour mélange à faible vitesse avec bonbonnes Nalgene® de 10 et 20 litres avec bouchons de 83 mm. Remarque : l'agitateur magnétique présenté n'est pas fourni, à utiliser en association avec un agitateur magnétique pour un mélange.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité