Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
34896-1L 34896-6X1L
34896-1LEA 187 EUR InStock
34896-1L 34896-6X1L
Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Acetonitrile
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 1.41 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Transmittance at 195 nm Min. 75 %
Transmittance at 200 nm Min. 93 %
Transmittance from 230 nm Min. 99 %
Baseline drift at 210 nm Max. 15 mAU
HPLC Gradient at 210 nm Max. 3 mAU
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
for AMD technic complying
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité