Acétonitrile ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
60004-1LEA 161 EUR InStock
60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
Acétonitrile ≥99.5% (par GC)
Acetonitrile
Beilstein Number: 741857
RTECS Number: AL7700000
UNSPSC Code: 12191502
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -46 °C
Densité: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 1.41 (vs air)
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité