L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
263640250 263640050 263641000 263645000
ACRO263640250EA 42.6 EUR InStock
ACRO263640250 ACRO263640050 ACRO263641000 ACRO263645000
L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
L(-)-Camphorsulphonic acid
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198 °C (dec.)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064158
Numéro CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -21° to -23° (20°C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité