3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
43778.09EA 133 EUR InStock
43778.09 43778.18 43778.04
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C (10 mmHg)
Densité: 1,078
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040914
Numéro CAS: 1504-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité