3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06337.06 L06337.14 L06337.03
L06337.06EA 71.9 EUR InStock
L06337.06 L06337.14 L06337.03
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 1504-58-1 Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH Formula Weight: 132.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5867 Boiling Point: 129-130°/10mm Beilstein Reference: 2040911 MDL No.: MFCD00040914
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 129…130 °C (10 mmHg)
Densité: 1.078
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040914
Numéro CAS: 1504-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité