(3-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
A15070.06 A15070.14
A15070.06EA 146 EUR InStock
A15070.06 A15070.14
(3-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle ≥98%
(3-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 35553-92-5 Molecular Formula: C11H4O3 Formula Weight: 194.23 Boiling Point: 109-110°/1mm MDL No.: MFCD00026897
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026897
Numéro CAS: 35553-92-5
EINECS: 252-614-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité