3-Pyridylacétate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
A14768.06 A14768.14
A14768.06EA 38.8 EUR InStock
A14768.06 A14768.14
3-Pyridylacétate d'éthyle ≥99%
3-Pyridylacétate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 39931-77-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Boiling Point: 79-80°/0.4mm Beilstein Reference: 123827 MDL No.: MFCD00006411
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (0.4 mmHg)
Densité: 1.086
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006411
Numéro CAS: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité