Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12023.14 A12023.22 A12023.36
A12023.14EA 46.5 EUR InStock
A12023.14 A12023.22 A12023.36
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 17814-85-6 Molecular Formula: C23H24BrO2P Formula Weight: 443.33 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 3586477 MDL No.: MFCD00011906
Formule: C₂₃H₂₄BrO₂P
Point de fusion: 205…209 °C
Point d'éclair: 195 °C (383 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011906
Numéro CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité