Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Cyanophényl)acétate d'éthyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H26078.03EA 127 EUR InStock
H26078.03
(4-Cyanophényl)acétate d'éthyle ≥98%
(4-Cyanophényl)acétate d'éthyle


Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953133
Numéro CAS: 1528-41-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité