Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Éthoxyphényl)acétate d'éthyle ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific

B21268.06EA 41.6 EUR InStock
B21268.06
(4-Éthoxyphényl)acétate d'éthyle ≥97%
(4-Éthoxyphényl)acétate d'éthyle


Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C (0,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051917
Numéro CAS: 40784-88-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité