4-Pyridylacétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14550.22EA 1290 EUR InStock
A14550.22 A14550.03 A14550.14 A14550.06
4-Pyridylacétate d'éthyle ≥98%
4-Pyridylacétate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,080
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051830
Numéro CAS: 54401-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité