6-Phénylhexane-1-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO308470010EA 60.8 EUR InStock
ACRO308470010
6-Phénylhexane-1-ol 97%
6-Phénylhexane-1-ol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Point d'ébullition: 154…155 °C (11 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00014063
Numéro CAS: 2430-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité