N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO172652500EA 205 EUR InStock
ACRO172652500 ACRO172651000 ACRO172650010
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine 99+% pour analyses
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Formule: C₆H₁₃NO₄
MW: 163,17 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004295
Numéro CAS: 150-25-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV (5 % in water)
UV at 250 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité