Acide (méthylthio)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
B22531.14 B22531.03 B22531.06
B22531.14EA 253 EUR InStock
B22531.14 B22531.03 B22531.06
Acide (méthylthio)acétique ≥98%
Acide (méthylthio)acétique
Purity: 98% CAS No.: 2444-37-3 Molecular Formula: CH3SCH2CO2H Formula Weight: 106.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Stench Melting Point: 13-14° Boiling Point: 99-100°/4mm Beilstein Reference: 1740201 MDL No.: MFCD00075444
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1.224
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075444
Numéro CAS: 2444-37-3
EINECS: 219-483-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité