Carbonate de bis(pentafluorophényle)
Synonyms: Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
010236-5G 010236-25G
FLUO010236-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010236-5G FLUO010236-25G
Carbonate de bis(pentafluorophényle)
Carbonate de bis(pentafluorophényle)
Formule: C₁₃F₁₀O₃
MW: 394,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00368353
Numéro CAS: 59483-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité