L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13900.0B A13900.18 A13900.30
A13900.0BEA 323 EUR InStock
A13900.0B A13900.18 A13900.30
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one ≥98%
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one
Purity: 98% CAS No.: 6485-40-1 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 0.959 Refractive Index: 1.4990 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 2206714 Optical Rotation: -61° (neat) MDL No.: MFCD00001578
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 228…230 °C
Point de fusion: 25.2 °C
Densité: 0.959
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001578
Numéro CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité