(R)-(+)-Limonène 96% non stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexèneD(+)-Limonène(R)-(+)-Dipentène(R)-(+)-p-Mentha-1,8-diène
ACRO179390025EA 234 EUR InStock
ACRO179390025 ACRO179390050 ACRO179395000
(R)-(+)-Limonène 96% non stabilisé
(R)-(+)-Limonène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 175,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,8405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00062991
Numéro CAS: 5989-27-5
ONU: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité