Dithio-1,4-érythritol
Fournisseur: Serva
Attention
20697.02 20697.03 20697.04
SERA20697.02EA 0 EUR InStock
SERA20697.02 SERA20697.03 SERA20697.04
Dithio-1,4-érythritol
Dithio-1,4-érythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité