Dithio-1,4-érythritol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: DTE(R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
ROTH8814.1EA 84.5 EUR InStock
ROTH8814.1 ROTH8814.2
Dithio-1,4-érythritol
Dithio-1,4-érythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…83 °C
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité