D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (S)-(+)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-one
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18410.0025EA 60.8 EUR InStock
8.18410.0025 8.18410.9999
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one, Sigma-Aldrich®
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ? 15 °C
Densité: 0,9584 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062997
Numéro CAS: 2244-16-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₀H₁₄O
Molar Mass 150.22 g/mol
Boiling point 228 - 230 °C (1013 hPa)
Density 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flash point 88 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4988 (20 °C, 589 nm)
Solubility 1300 mg/l (18 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 3562 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 1 slightly water endangering
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité