Carbonate de bis(trichlorométhyle) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(trichloromethyl) carbonate
258950050 258950100 258950500 258952500
ACRO258950050EA 43.8 EUR InStock
ACRO258950050 ACRO258950100 ACRO258950500 ACRO258952500
Carbonate de bis(trichlorométhyle) 99%
Carbonate de bis(trichlorométhyle)
Formule: C₃Cl₆O₃
MW: 296,75 g/mol
Point d'ébullition: 203…206 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 77…81 °C
Densité: 1.78 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062848
Numéro CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
Assay ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité