Orthobenzoate de triéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: alpha,alpha,alpha-Triethoxytoluene, (Triethoxymethyl)benzene, Orthobenzoic acid triethyl ester
378760050 378760250
ACRO378760050EA 33.6 EUR InStock
ACRO378760050 ACRO378760250
Orthobenzoate de triéthyle 97%
Orthobenzoate de triéthyle
Formule: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,3 g/mol
Point d'éclair: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00009222
Numéro CAS: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité