Orthobenzoate de triméthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethyl orthobeznoate, (Trimethoxymethyl)benzene
172920100 172920500
ACRO172920100EA 50.9 EUR InStock
ACRO172920100 ACRO172920500
Orthobenzoate de triméthyle 97%
Orthobenzoate de triméthyle
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (7 mmHg)
Point d'éclair: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00008474
Numéro CAS: 707-07-3
EINECS: 211-897-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité