Dopamine chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chlorure de 3,4-dihydroxyphénéthylammonium
ACRO122000250EA 115 EUR InStock
ACRO122000250 ACRO122001000 ACRO122000100
Dopamine chlorhydrate 99%
Dopamine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Point de fusion: 241…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012898
Numéro CAS: 62-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité