Dopamine chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Chlorure de 3,4-dihydroxyphénéthylammonium
PROOBP468EA 449 EUR InStock
PROOBP468
Dopamine chlorhydrate
Dopamine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Point de fusion: 246…249 °C
Densité: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012898
Numéro CAS: 62-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité