4-(2-Aminoéthyl)phénol
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4862.1EA 28.5 EUR InStock
ROTH4862.1
4-(2-Aminoéthyl)phénol
4-(2-Aminoéthyl)phénol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164 °C
Numéro MDL: MFCD00008193
Numéro CAS: 51-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité