4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Chlorure de 4-hydroxyphénéthylammonium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18444.0025EA 101 EUR InStock
8.18444.9999 8.18444.0025
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO
MW: 173,64 g/mol
Point de fusion: 270…272 °C
Numéro MDL: MFCD00012901
Numéro CAS: 60-19-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 268 - 269 °C
Molar Mass 173.64 g/mol
Synonyms 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
Hill Formula C8H12ClNO
Chemical Formula C8H11NO * HCl
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité