4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de 4-hydroxyphénéthylammonium
EHERC17895800EA 166 EUR InStock
EHERC17895800
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO
MW: 173,64 g/mol
Point de fusion: 270…272 °C
Numéro MDL: MFCD00012901
Numéro CAS: 60-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité