4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorure de 4-hydroxyphénéthylammonium
ACRO422381000EA 350 EUR InStock
ACRO422381000 ACRO422380050 ACRO422380250
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate 99%
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO
MW: 173,64 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 271…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012901
Numéro CAS: 60-19-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité